Få mere at vide
Magnesiumoxid, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11304908
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304908 100 g 100g
11314908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043196.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
For vakuumdeponering | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid bruges som et laboratoriereagens og en god hvid referencefarve til kolorimetri. Magneisumoxid-mikrosfærer bruges til berigelse af polycykliske aromatiske kulbrinter. Det bruges også i grundvandsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600 °C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2852 °C
Fysisk form Fused Lump
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5677
Opløselighedsinformation Opløselig i HCl og fortyndede syrer. Uopløseligt i vand og ethanol.
Formel vægt 40.3
Procent renhed 99.95%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.736
Tæthed 3.58 g/mL