Få mere at vide
Magnesiumoxid, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333258
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11333258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036214.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Magnesiumoxid anvendes som et brydningsmateriale, som er fysisk og kemisk stabilt ved højere temperatur. Magnesiumoxid er et råmateriale til fremstilling af portlandcement. Det bruges også i landbruget, kemisk konstruktion, miljø og andre industrielle applikationer. Det bruges også i medicin, kolorimetri, industrielle kabler, varmeelementer, keramik, spin-tunneling-enheder og flere andre materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2852°C
Farve Hvid
Fysisk form Fused Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in acid and ammonia. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 40.3
Brydningsindeks 1.736
Tæthed 3.58