Tekniske data
| Kogepunkt | 3600 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium oxide |
| Smeltepunkt | 2800 °C |
| Navn note | 98%, ca. 40 mesh |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 3.58 |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Kompleksometri) |
| Vis mere |