Få mere at vide
Magnesiumoxid, 98%, ekstra rent, pulver, partikelstørrelse: 99% <150 μm (-100 mesh)
Artikelnummer. 10792671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792671 500 g Plastflaske 500g
10782671 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10237173 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263835000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600,0 °C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2800,0 °C
Navn note ca. 200 Mesh
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 500 g
Tab ved tænding 2% maks.
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.58
Analyseprocentområde 97,5% min. (Kompleksometri)
Tæthed 3.5800g/mL
Lineær formel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6,2 mg/l (20 °C), reagerer og genererer varme og mg(oh)2. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer, uopløselige i alkohol
Formel vægt 40.29
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren