Få mere at vide
Magnesiumoxid, 98%, ekstra rent, pulver, partikelstørrelse: 99% <150 μm (-100 mesh)
Artikelnummer. 10237173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10237173 10 kg Plast tromle 10kg
10792671 500 g Plastflaske 500g
10782671 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263830100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600,0 °C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2800,0 °C
Navn note ca. 200 Mesh
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 97,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6,2 mg/l (20 °C), reagerer og genererer varme og mg(oh)2. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer, uopløselige i alkohol
Formel vægt 40.29
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Tab ved tænding 2% maks.
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 3.58
Tæthed 3.5800g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.