Få mere at vide
Magnesium oxide, 97+%, for analysis
Artikelnummer. p-3212839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10007542
Brand: Thermo Scientific Acros 222532500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2800°C
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97% min. (on dry substance) (Complexometry)
Lineær formel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6.2 mg/l (20°C), reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in alcohol
Formel vægt 40.29
Procent renhed ≥97%
Grad Analyser
Tab ved tænding 3.0% max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.58
Tæthed 3.5800g/mL