Få mere at vide
Magnesiumoxid, 96 %, let
Artikelnummer. 11331639
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331639 100 g 100g
11311639 500 g 500g
11321639 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012287.22
 Begrænset vare
På lager
Bulk-densitet: 4-8 lb./kubikfod. | CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Magnesiumoxid bruges som laboratoriereagens og isolator i industrielle kabler. Det fungerer som et referencemateriale til kalorimetri. Det er meget udbredt som et grundlæggende ildfast materiale til digler, en beskyttende belægning i plasmaskærme, en oxidbarriere i spin-tunneling-enheder, et optisk materiale, en komponent af rørformet konstruktion i varmeelementer og også i biblioteker til konservering af bøger. Magnesiumoxid-mikrokugler, der anvendes til berigelse af polycykliske aromatiske carbonhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600 °C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide, light
Smeltepunkt 2852 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 96%
Opløselighedsinformation Opløselig i syre og ammoniak. Uopløseligt i vand og ethanol.
Formel vægt 40.3
Brydningsindeks 1.736
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 3.58