Få mere at vide
Magnesiumoxid, 96 %, let
Beskrivelse
Magnesiumoxid bruges som laboratoriereagens og isolator i industrielle kabler. Det fungerer som et referencemateriale til kalorimetri. Det er meget udbredt som et grundlæggende ildfast materiale til digler, en beskyttende belægning i plasmaskærme, en oxidbarriere i spin-tunneling-enheder, et optisk materiale, en komponent af rørformet konstruktion i varmeelementer og også i biblioteker til konservering af bøger. Magnesiumoxid-mikrokugler, der anvendes til berigelse af polycykliske aromatiske carbonhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 3600 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Oxide, Light |
| Smeltepunkt | 2852 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Brydningsindeks | 1.736 |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Tæthed | 3,58 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |