Få mere at vide
Magnesium oxide, 96%, heavy
Artikelnummer. 11369758
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 11369758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044237.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Magnesiumoxid bruges som laboratoriereagens og isolator i industrielle kabler. Det fungerer som et referencemateriale til kalorimetri. Det er meget udbredt som et grundlæggende ildfast materiale til digler, en beskyttende belægning i plasmaskærme, en oxidbarriere i spin-tunneling-enheder, et optisk materiale, en komponent af rørformet konstruktion i varmeelementer og også i biblioteker til konservering af bøger. Magnesiumoxid-mikrokugler, der anvendes til berigelse af polycykliske aromatiske carbonhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide, heavy
Smeltepunkt 2852°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 96%
Opløselighedsinformation Soluble in acid and ammonia. Insoluble in water and ethanol.
Formel vægt 40.3
Brydningsindeks 1.736
Udseende White powder
Tæthed 3.58