Få mere at vide
Magnesiumoxid, 95% min
Artikelnummer. 11374898
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374898 100 g 100g
11394898 500 g 500g
11384898 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043195.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40,30 g/mol
Til plasmasprøjtning, ildfaste anvendelser, elektrisk isolering, farmaceutiske produkter, kosmetik, papirfremstilling, adsorption og katalyse, og i halvledere, reflektor i optiske instrumenter. Magnesiumoxid bruges som laboratoriereagens og isolator i industrielle kabler. Det fungerer som et referencemateriale til kalorimetri. Det er meget udbredt som et grundlæggende ildfast materiale til digler, en beskyttende belægning i plasmaskærme, en oxidbarriere i spin-tunneling-enheder, et optisk materiale, en komponent af rørformet konstruktion i varmeelementer og også i biblioteker til konservering af bøger. Magnesiumoxid-mikrokugler, der anvendes til berigelse af polycykliske aromatiske carbonhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Til plasmasprøjtning, ildfaste anvendelser, elektrisk isolering, farmaceutiske produkter, kosmetik, papirfremstilling, adsorption og katalyse, og i halvledere, reflektor i optiske instrumenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-48-4
Molekylær formel MgO
Molekylvægt (g/mol) 40.30
MDL nummer MFCD00011109
InChI nøgle CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC navn oxomagnesium
SMIL O=[Mg]
Tekniske data
Kogepunkt 3600°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxide
Smeltepunkt 2852°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 95% min
Merck Index 14,5677
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,(solubility increased by CO2); Soluble in acids and ammonium salt solution; Insoluble in alcoholSoluble in acid and ammonia; Insoluble in water and ethanol.
Formel vægt 40.3
Procent renhed ≥95%
Brydningsindeks 1.736
Tæthed 3.58