Få mere at vide
Magnesiumoxid, 2 dele keramisk klæbende pasta, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Højtemperaturklæber til limning af keramik til metal
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste |
| Navn note | Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid. Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94°C |
| Mængde | 500 g |
| MDL nummer | MFCD00011109 |