Få mere at vide
Magnesiumoxid, 2-komponent keramisk klæbepasta
Beskrivelse
Højtemperaturklæber til limning af keramik til metal
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium oxide |
| Navn note | Blandingsforhold (med b/v): 1,5:1 pulver til væske. Hærdningsforhold: 1-4 timer ved stuetemperatur, 2 timer ved 94 °C |
| CAS | 1309-48-4 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Molekylær formel | MgO |
| MDL nummer | MFCD00011109 |
| Synonym | magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag |
| InChI nøgle | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O=[Mg] |
| IUPAC navn | oxomagnesium |
| Vis mere |