Få mere at vide
Magnesium oxalate dihydrate, 98.5+%
Artikelnummer. 11395028
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395028 100 g 100g
11385028 500 g 500g
11375028 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043976.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 547-66-0 | C2H2MgO4+2 | 114.339 g/mol
Magnesiumoxalatdihydrat indgår i syntesen af magnesiumoxid i nanostørrelse. Det bruges også som katalysator, ildfaste materialer, adsorbenter, superledere og ferroelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-66-0
Molekylær formel C2H2MgO4+2
Molekylvægt (g/mol) 114.339
MDL nummer MFCD00287279
InChI nøgle UHNWOJJPXCYKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxalate, magnesium oxalate 1:1, magnesium oxalate mgc2o4, oxalic acid, magnesium salt 1:1, ethanedioic acid, magnesium salt 1:1
PubChem CID 54611841
IUPAC navn magnesium; oxalsyre
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium oxalate dihydrate
Smeltepunkt 150°C (decomposition)
Fysisk form Powder, Pieces
Mængde 100 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5676
Opløselighedsinformation Soluble in diluted mineral acid,water (0.038g/100g H2O ). Insoluble in organics solutions.
Formel vægt 148.36 (112.32 Anhydrous)
Procent renhed ≥98.5%
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium oxalate