Få mere at vide
Magnesium nitride, 99.6% (metals basis)
Artikelnummer. 11344927
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344927 10 g 10g
11354927 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041946.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12057-71-5
Anvendelsen af magnesiumnitrid som en bekvem kilde til ammoniak tillader en direkte omdannelse af estere til primære amider. Methyl-, ethyl-, isopropyl- og tert-butylestere omdannes til de tilsvarende carboxamider i gode udbytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12057-71-5
MDL nummer MFCD00016205
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium nitride
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 100.95
Procent renhed 99.6%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.71 g/mL