Få mere at vide
Magnesiumnitrathydrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges i trykkeri-, kemi-, landbrugs- og keramiske industrier. Dens gødningskvalitet har 10,5% nitrogen og 9,4% magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 330 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 89 °C |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 1.46 g/mL |
| FN nummer | UN1474 |
| Vis mere |