Få mere at vide
Magnesium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11326907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326907 5 g 5g
11396897 25 g 25g
11306907 100 g 100g
11386897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11326907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010799.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-60-3 | MgN2O6 | 148.31 g/mol
Det bruges i trykkeri-, kemi-, landbrugs- og keramiske industrier. Dens gødningskvalitet har 10,5% nitrogen og 9,4% magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-60-3
Molekylær formel MgN2O6
Molekylvægt (g/mol) 148.31
MDL nummer MFCD00011103
InChI nøgle YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate, magnesium dinitrate, nitric acid, magnesium salt, unii-77cbg3un78, magnesium nitrate solution, nitric acid, magnesium salt 2:1, magniosan, hsdb 660, magnesium ii nitrate 1:2, magnesium standard for ic
PubChem CID 25212
ChEBI CHEBI:64736
IUPAC navn magnesium; dinitrat
SMIL [Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 330°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Magnesium nitrate hydrate
Smeltepunkt 89°C
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1474
Merck Index 14,5674
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Moderately soluble in ethanol and ammonia.
Formel vægt 148.32 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.46 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium nitrate hydrate, Puratronic, 99.999% (metals basis)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium nitrate hydrate