Få mere at vide
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15844700
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15844700 500 g
15834700 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15844700 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1058550500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-18-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Nitrate Hexahydrate
Smeltepunkt 89°C (for the hexahydrate)
Mængde 500 g
Molekylær formel Mg(NO3)2 · 6 H2O
MDL nummer MFCD00149779
Synonym Magnesium nitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 256.41
Grad Research
Tæthed 1.46 g/cm3 at 20°C