Få mere at vide
Magnesiumnitrat hexahydrat, Solstice
Artikelnummer. 15692360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15692360 1 kg 1kg
15682360 100 g 100g
15612370 500 g 500g
15602370 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15692360 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2371751KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
ACS-reagens, 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-18-9
Molekylær formel H12MgN2O12
Molekylvægt (g/mol) 256.40
MDL nummer MFCD00149779
InChI nøgle MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC navn magnesium;dinitrat;hexahydrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Nitrate Hexahydrate
Mængde 1 kg
Lineær formel Mg(NO3)2 · 6H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Mg+2]
Formel vægt 256,41 g/mol
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Tæthed Dampdesnitet: 6 (vs luft)