Få mere at vide
Magnesiumnitrat-hexahydrat, ekstra rent
Artikelnummer. 15149303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15149303 1 kg Plastflaske 1kg
15133703 5 kg Plast tromle 5kg
15139303 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15149303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447540010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-18-9
Molekylær formel H12MgN2O12
Molekylvægt (g/mol) 256.40
MDL nummer MFCD00149779
InChI nøgle MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC navn magnesium;dinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 330,0 °C
Kemisk navn eller materiale Magnesium Nitrate Hexahydrate
Smeltepunkt 89,0 °C
Mængde 1 kg
Flammepunkt 93,3 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel Mg(NO3)2·6H2O
Merck Index 15,5738
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 420 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, flydende nh3
Formel vægt 256.4
Grad Ekstra ren