Få mere at vide
Magnesiumnitrat-hexahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Beskrivelse
Det bruges i trykkeri-, kemi-, landbrugs- og keramiske industrier. Det bruges også til påvisning af selen i plasmaprøver og koncentration af salpetersyre. Dens gødningskvalitet har 10,5% nitrogen og 9,4% magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 330 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium nitrate |
| Smeltepunkt | 89 °C |
| Navn note | Hexahydrat |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| Tæthed | 1.46 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløselig i vand, alkohol og flydende ammoniak. |
| Vis mere |