Få mere at vide
Magnesiumnitrathexahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377287
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
Artikelnummer. 11377287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011564.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som gødning til fremstilling af ammoniumnitrat
Det bruges i trykkeri-, kemi-, landbrugs- og keramiske industrier. Det bruges også til påvisning af selen i plasmaprøver og koncentration af salpetersyre. Dens gødningskvalitet har 10,5% nitrogen og 9,4% magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-18-9
Molekylær formel H12MgN2O12
Molekylvægt (g/mol) 256.40
MDL nummer MFCD00149779
InChI nøgle MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC navn magnesium;dinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 330°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Magnesium nitrate
Smeltepunkt 89°C
Navn note hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Formel vægt 256.41 (148.32 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.46