Tekniske data
| Kogepunkt | 330,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 89,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 8,2 (5 % vandig opl. ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Flammepunkt | 93,3 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |