Få mere at vide
Magnesium nitrate hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 11904271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11904271 10 g Glasflaske 10g
11924271 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193420100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-18-9
Molekylær formel H12MgN2O12
Molekylvægt (g/mol) 256.40
MDL nummer MFCD00149779
InChI nøgle MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC navn magnesium;dinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 330.0°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 89.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 9.1 to 9.7% (Mg) (Complexometry)
Lineær formel Mg(NO3)2·6H2O
Flammepunkt 93.3°C
Merck Index 15,5738
Opløselighedsinformation Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formel vægt 256.4
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis