Få mere at vide
Magnesium nitrate hexahydrate, 99.97% (metals basis)
Artikelnummer. 11374989
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374989 5 g 5g
11384989 50 g 50g
11364989 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087609.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
Det bruges i trykning, kemi, landbrug og den keramiske industri. Det bruges også til påvisning af selen i plasmaprøver og koncentration af salpetersyre. Dens gødningskvalitet har 10,5% nitrogen og 9,4% magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-18-9
Molekylær formel H12MgN2O12
Molekylvægt (g/mol) 256.40
MDL nummer MFCD00149779
InChI nøgle MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC navn magnesium;dinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 330°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Magnesium nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 89°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.97% (metals basis)
Opløselighedsinformation Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Formel vægt 256.41 (148.32 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.46 g/mL