Få mere at vide
Magnesiumnitrat GFAA Matrix Modifierer: 1% Mg(NO3)2 i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003039
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30003039 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30003039 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMMGN1P100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Magnesiumnitrat GFAA Matrix Modifierer: 1% Mg(NO3)2 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Nitrate
CAS 10377-60-3
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Magnesium Nitrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Mg(NO3)2
Koncentration 1%
Synonym Mg(NO3)2
SMIL [Mg+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC navn Magnesiumnitrat
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 148.31
Mængde 100 ml
Formel vægt 148,31 g/mol