Få mere at vide
Magnesium niobium oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11398138
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398138 10 g 10g
11388138 50 g 50g
11378138 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039373.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12163-26-7 | Mg2Nb2O7 | 346.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12163-26-7
Molekylær formel Mg2Nb2O7
Molekylvægt (g/mol) 346.42
MDL nummer MFCD00210631
InChI nøgle CWMQWEHVVUJOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesium niobate
IUPAC navn diniobium(5+) dimagnesium(2+)heptaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mg++].[Mg++].[Nb+5].[Nb+5]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium niobium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 306.11
Procent renhed 99.9%