missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Magnesium Monoperoxyphthalic Acid Hexahydrate, TRC

Artikelnummer. 30471122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471122 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM110365250G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Magnesium Monoperoxyphthalic Acid Hexahydrate
CAS 84665-66-7
Molekylær formel C16H22MgO16
Mængde 250 g
Synonym (T-4)-Bis[2-carboxybenzenecarboperoxoato(2-)-kOO,kO']magnesate(2-) Hydrogen Hydrate (1:2:6), 2-Carboxybenzenecarboperoxoic Acid Magnesium Salt (2:1) Hexahydrate, 2-Carboxybenzenecarboperoxoic Acid MagnesiumSalt Hydrate (2:1:6), Magnesium Bis(monoperoxyphthalate) Hexahydrate, MMPP, Magnesium Monoperoxyphthalate Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg+2].OOC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-].OOC(=O)c2ccccc2C(=O)[O-]
IUPAC navn magnesium;2-carbonoperoxoylbenzoate;hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 494.64
Formel vægt 494.0758
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.