Få mere at vide
Magnesium molybdenum oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11328148
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328148 50 g 50g
11338148 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039376.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13767-03-8 | MgMoO4 | 184.251 g/mol
Magnesiummolybdænoxid bruges som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13767-03-8
Molekylær formel MgMoO4
Molekylvægt (g/mol) 184.251
MDL nummer MFCD00016195
InChI nøgle MODMKKOKHKJFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium molybdate, magnesium molybdenum oxide, unii-ou5m6mzi9r, ou5m6mzi9r, magnesium dioxido dioxo molybdenum, mg.moo4, magnesium-molybdate, magnesium 2+ molybdate, magnesium 2+ ion molybdate
PubChem CID 3084170
IUPAC navn magnesium;dioxid(dioxo)molybdæn
SMIL [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium molybdenum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 184.25
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 2.208 g/mL