Få mere at vide
Magnesium Methoxide Solution 6-10 wt. % in Methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Methoxide |
| CAS | 109-88-6 |
| Molekylær formel | 2(CH4O). Mg |
| Mængde | 200 g |
| Synonym | Magnesium Methylate, Bis(methoxy)magnesium, Dimethoxymagnesium, Magnesium Dimethoxide, Methanol, Magnesium Salt, Magnesium Methoxide solution 6-10 wt. % in Methanol |
| InChI formel | InChI=1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2 |
| SMIL | C[O-].[O-]C.[Mg+2] |
| IUPAC navn | magnesium methanolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.38 |
| Formel vægt | 86.02 |
| Vis mere |