Få mere at vide
Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Artikelnummer. 11353728
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353728 0.5 g 0.5g
11343728 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039316.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14640-21-2 | C44H28MgN4 | 637.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14640-21-2
Molekylær formel C44H28MgN4
Molekylvægt (g/mol) 637.04
MDL nummer MFCD00049815
InChI nøgle XEHJAWQTIIXDON-QHNUXLDVSA-N
Synonym magnesium meso-tetraphenylporphine hydrate
PubChem CID 131675734
IUPAC navn magnesium;2,7,12,17-tetraphenylporphyrin-21,22-diid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC4=C(C=C([N-]4)C=C5C(=CC(=N5)C=C6C(=CC(=N6)C=C2[N-]3)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9.[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Mængde 0.5 g
Formel vægt 655.05 (637.04 Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk