Få mere at vide
Magnesium Matrix Modifier, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Matrix Modifier |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| pH | <1 (20°C in H2O) |
| Type | Magnesium Modifier |
| Mængde | 50 mL |
| Grad | Research |