Få mere at vide
Magnesiummatrix-modifikatorløsning, 99,9995 %, Solstice
Artikelnummer. 15675500
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675500 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15675500 Leverandør Fluka Leverandørnr. 428892100ML
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
TraceSELECT™ , 2 % Mg in< 5 vægt. % HNO3, 99,9995 %
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • Ultrarene syrer, baser og salte til smeltning og vådfordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyse
  • Prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultra-produkter til ultra-sporanalyse ved PPB- og endda PPT-niveauer produceres ved subkogende destillation
  • Syrerne, baserne og saltene i TraceSELECT serien er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μg/kg) sporområdet
  • pakket i beholdere af høj kvalitet, der passer til hvert produkt
  • Reagenserne produceres og tappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium matrix modifier solution
CAS 13446-18-9
Mængde 100 mL
Analyseprocentområde 99.9995%
MDL nummer MFCD00085308
FN nummer UN3264
Beilstein 4948473
Synonym Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
InChI formel 1S/Mg
InChI nøgle FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
Molekylvægt (g/mol) 256.41 g/moL
Procent renhed 100.00%
Tæthed 1,093 g/ml ved 25 °C