Få mere at vide
Magnesiumlaktattrihydrat, 99%
Artikelnummer. 11388128
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388128 100 g 100g
11368128 25 g 25g
11378128 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039369.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 18917-96-9 | C6H16MgO9 | 256,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18917-96-9
Molekylær formel C6H16MgO9
Molekylvægt (g/mol) 256.49
MDL nummer MFCD00156534
Synonym magnesium lactate trihydrate, c6h10mgo6.3h2o, 2-hydroxypropanoyl oxy magnesio 2-hydroxypropanoate trihydrate
PubChem CID 91668363
IUPAC navn magnesium;2-hydroxypropanoat;trihydrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium lactate trihydrate
Smeltepunkt 41 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 100 g
Merck Index 14,5672
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, Let opløselig i alkohol
InChI nøgle SNLQXUYQWUDJLB-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Mg+2]
Formel vægt 256,49 (202,45 Vandfri)
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller klumper