Få mere at vide
Magnesiumlaktattrihydrat, 99%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium lactate trihydrate |
| Smeltepunkt | 41 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,5672 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, Let opløselig i alkohol |
| InChI nøgle | SNLQXUYQWUDJLB-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Mg+2] |
| Formel vægt | 256,49 (202,45 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
| Show More |