Få mere at vide
Magnesium L-aspartatsalt, TRC
Artikelnummer. 30481728
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481728 25 g
30478188 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM11041825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18962-61-3
Molekylær formel C8H12MgN2O8
Molekylvægt (g/mol) 288.49
Synonym Magnesium L-Aspartic Acid Salt, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-N,O1]-dihydrogen, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-kN,kO1]-dihydrogen, Magnesium Complex L-Aspartic Acid, Asmag, Asmag 300, Magnesium L-Aspartate, Magnesium Aspartate, Magnesium Hydroaspartate
IUPAC navn magnesium; (3S)-3-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat
SMIL [Mg+2].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium L-Aspartate Salt
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Formel vægt 288.0444