Få mere at vide
Magnesiumiodid, ultra tør, 99,996% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468400
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468400 25 g 25g
11478400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044310.14
Request Bulk or Custom Format
Lysfølsom og hygroskopisk
Magnesiumiodid bruges til at fremstille forbindelser til organisk syntese. Det tjener som et nyttigt reagens i Baylis-Hillman-reaktionen. Det reagerer med cykliske sulfater af vic-dioler for at fremstille de tilsvarende olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-58-9
Molekylær formel I2Mg
Molekylvægt (g/mol) 278.11
MDL nummer MFCD00049485
InChI nøgle BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)diiodid
SMIL [Mg++].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium iodide, ultra dry
Smeltepunkt 637°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.996% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in ether,alcohol and ammonia.
Formel vægt 278.12
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Udseende White powder
Tæthed 4.43g/cm3 at 20°C