Få mere at vide
Magnesiumiodid, ultra tør, 99,996% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327867
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11327867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014283.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lysfølsom og hygroskopisk
Magnesiumiodid bruges som reagenser og mellemprodukter i lægemidler. Det er nyttigt i Baylis-Hillman-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-58-9
Molekylær formel I2Mg
Molekylvægt (g/mol) 278.11
MDL nummer MFCD00049485
InChI nøgle BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)diiodid
SMIL [Mg++].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium iodide
Smeltepunkt 637°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.996% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water(1480g/L at 18 C)
Formel vægt 278.12
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive