Få mere at vide
Magnesiumiodid, ultra tør, 99,996% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317867
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317867 1 g 1g
11327867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014283.03
Request Bulk or Custom Format
Lysfølsom og hygroskopisk
Magnesiumiodid bruges som reagenser og mellemprodukter i lægemidler. Det er nyttigt i Baylis-Hillman-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-58-9
Molekylær formel I2Mg
Molekylvægt (g/mol) 278.11
MDL nummer MFCD00049485
InChI nøgle BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn magnesium(2+)diiodid
SMIL [Mg++].[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium iodide
Smeltepunkt 637°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.996% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water(1480g/L at 18 C)
Formel vægt 278.12
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 4.43g/cm3 at 20°C