Få mere at vide
Magnesium Iodide, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11487564 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11487564 25 g
1 options
Artikelnummer. 11487564 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520269825
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Iodide
CAS 7790-31-0
Mængde 25 g
Molekylær formel I2Mg
Synonym magnesium iodide mgi2, mgi2, diiodomagnesium, magnesium iodide, magnesium iodide, powder trace metals basis, magnesium iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis, magnesium iodide, ultra dry metals basis , ampouled under argon, magnesium iodide, ultra dry metals basis ,-10 mesh beads, ampouled under argon
InChI nøgle BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mg+2].[I-].[I-]
IUPAC navn magnesium;diiodide
Molekylvægt (g/mol) 278.114
PubChem CID 66322
Formel vægt 278.12