Få mere at vide
Magnesiumhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30008847
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008847 25 g
30006597 100 g
30007194 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM11036025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-42-8
Molekylær formel H2 Mg O2
Molekylvægt (g/mol) 58.32
Synonym Magnesium hydroxide, Magnesium Hydroxide (8CI), 10A, 10A (Hydroxide), 1110F, 200-06H, 2M-C01, 2N, 2N (Magnesium Hydroxide), 3320HT, 5D12, 936A, 96HS, Alcanex NHC 25, Apymag 40S, Apymag 80S, Apymag AOH 820, Aquamag, Aquamag (hydroxide), Asahi Glass 200-06, B 54, Burusaito, Combustrol 500, DG 800, DP 393, DSB 100, Daimushew 6000, Delamin FRA-B 15, Duhor, EP 1, FD 905U, FK 621, Finemag MO, Kisuma, Kyowamag F, M 3C2, Maglux ST, Magnesium Dihydroxide, Magnesium(II) Hydroxide, Magnifin A, Magseeds EP 2A, NF 2000, Nittomagu S, Novadol, Phillips Magnesia Tablets, Phillips Milk of Magnesia Liquid, Polysafe MG 2, Pural MG 100, QM 70, S 40 (hydroxide), S/G 84, SP, SP (hydroxide), SX 30MS;
IUPAC navn dihydroxymagnesium
SMIL O[Mg]O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium hydroxide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Formel vægt 57.9905