Få mere at vide
Magnesium Hydroxide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium hydroxide |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2 |
| Formel vægt | 57.9905 |