Få mere at vide
Magnesium Hydroxide, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11402844 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402844 250 g 250g
10274580 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402844 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/0650/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Magnesium Hydroxide, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-42-8
Molekylær formel H2MgO2
Molekylvægt (g/mol) 58.32
MDL nummer MFCD00011104
InChI nøgle VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMIL [OH-].[OH-].[Mg++]
Tekniske data
Smeltepunkt 350°C
Farve White
pH 9.5 to 10.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
IUPAC navn magnesium;dihydroxide
Formel vægt 58.33g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium hydroxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.