Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Hydroxide |
| Smeltepunkt | 350°C |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Mg(OH)2 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 58.32g/mol |
| Procent renhed | 95% |
| Grad | Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Tæthed | 2.39g/cm3 |