Få mere at vide
Magnesium hydroxide, 95%, pure
Artikelnummer. 10521574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
2.5kg
25g
500g
Product Code. 10521574
Brand: Thermo Scientific Acros 315720250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1309-42-8
Molekylær formel H2MgO2
Molekylvægt (g/mol) 58.32
MDL nummer MFCD00011104
InChI nøgle VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMIL [OH-].[OH-].[Mg++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium hydroxide
Smeltepunkt 350°C
Navn note 95%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 94% min. (Complexometry)
Lineær formel Mg(OH)2
Merck Index 15, 5734
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn magnesium; dihydroxid
Formel vægt 58.33
Procent renhed 95%
Grad Ren
Emballage Plastflaske