Få mere at vide
Magnesiumhydroxid, 95-100,5 %
Artikelnummer. 11331759
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331759 500 g 500g
11305929 100 g 100g
11315929 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012367.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Flammehæmmende stoffer i plast, såsom PVC, da det producerer mindre giftige dampe | CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58,32 g/mol
Det anvendes som tilsætningsstof i visse ildfaste materialer. Det anvendes som en ikke-farlig alkali til at neutralisere surt spildevand. Det bruges også til fremstilling af kunstige rev. Det er meget brugt i mælk af magnesia antacida og afføringsmidler. Virker også som antiperspirant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-42-8
Molekylær formel H2MgO2
Molekylvægt (g/mol) 58.32
MDL nummer MFCD00011104
InChI nøgle VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Synonym milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMIL [OH-].[OH-].[Mg++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium hydroxide
Smeltepunkt 360°dec
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 95-100.5%
Opløselighedsinformation Opløseligt i fortyndede syrer. Let opløselig i vand.
IUPAC navn magnesium(2+)-dihydroxid
Formel vægt 58.33
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 2,36 g/cm3 ved 20 °C