Få mere at vide
Magnesiumhydroxid, 95-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes som tilsætningsstof i visse ildfaste materialer. Det anvendes som en ikke-farlig alkali til at neutralisere surt spildevand. Det bruges også til fremstilling af kunstige rev. Det er meget brugt i mælk af magnesia antacida og afføringsmidler. Virker også som antiperspirant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium hydroxide |
| Smeltepunkt | 360°dec |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 95-100.5% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water. |
| IUPAC navn | magnesium(2+)-dihydroxid |
| Formel vægt | 58.33 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |