Få mere at vide
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10608391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
Emballage:
Glass bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608391 1 kg Plastflaske 1kg
10339100 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10608391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264780010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-75-4
Molekylær formel H7MgO7P
Molekylvægt (g/mol) 174.33
MDL nummer MFCD00150390
InChI nøgle OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
IUPAC navn magnesium;hydrogenphosphat;trihydrat
SMIL O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Navn note c.p., 98%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97.5% min. (Complexometry)
Lineær formel MgHPO4·3H2O
Merck Index 14, 5681
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids
Formel vægt 174.34
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.13
Tæthed 2.1300g/mL