Få mere at vide
Magnesiumhydrogenphosphattrihydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452437
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452437 250 g 250g
11442437 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11452437 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14279.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-75-4 | H7MgO7P | 174.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-75-4
Molekylær formel H7MgO7P
Molekylvægt (g/mol) 174.33
MDL nummer MFCD00150390
InChI nøgle OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
IUPAC navn magnesium(2+) trihydrat hydrogenphosphat
SMIL O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Mængde 250 g
Merck Index 14,5681
Formel vægt 174.34 (120.28 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 2.13