Få mere at vide
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate, 98%
Artikelnummer. 11464594
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464594 10,000 g 10000g
11444594 500 g 500g
11454594 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464594 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13189.0C
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18972-56-0 | MgSiF6·6H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18972-56-0
Molekylær formel MgSiF6·6H2O
MDL nummer MFCD00150250
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Mængde 10,000 g
FN nummer UN2853
Formel vægt 274.47 (166.39 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.79