Få mere at vide
Magnesiumgranulat, -4+30 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386667
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386667 500 g 500g
11376667 1 kg 1kg
11396667 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11386667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000870.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium
Tæthed 1.738
Mængde 500 g
Maskestørrelse -12 +50 Mesh
Analyseprocentområde 99,8% (metalbasis)
Form Granulær
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1869
Formel vægt 24.305
Procent renhed 99.8%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium granules
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend slukningspulver til brandslukning.
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.